Solution tampon pH selon Reag. Ph. Eur. 4000600
Catalog # 85669.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Couleur:neutre
- Désignation:Ph Eur N 4000600
- Valeur pH:3,5
Specifications
About this item
Contenu : acétate d'ammonium R / eau R / acide chlorhydrique R1.
- Ph Eur N 4000600
Le réactif est spécialement destiné à être utilisé pour tester la Ph Eur et les monographies. Cette solution a été produite conformément aux spécifications 4.1.1 de Ph Eur en utilisant des composants de qualité réactif Ph Eur et de l'eau répondant aux exigences de la monographie Ph Eur pour l'eau purifiée.
Ordering information: Normalement fabriqués sur commande. Veuillez vérifier auprès du service clientèle.
Delivery: Livraison avec certificat d'analyse.