Calcium Solution étalon (1000 ppm de Ca) pour la préparation d'une solution étalon de calcium (Ca 100 ppm), alcoolique Reag.Ph.Eur.; 5000802
Catalog # 88085.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Calcium
- Symbole:Ca
Specifications
About this item
Ordering information: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.