Ammonium solution étalon (250 ppm NH4) pour la préparation d'une solution étalon d'Ammonium (2.5 ppm NH4) Reag.Ph.Eur.; 5000301
88084.180
:
- Concentration:250 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon en solution d'ammonium
: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.