ContactUsLinkComponent
Fer solution etalon (200 ppm Fe ) pour la préparation d'une solution étalon de Fer (20 ppm Ca) Reag.Ph.Eur.; 5001600
Fer solution etalon (200 ppm Fe ) pour la préparation d'une solution étalon de Fer (20 ppm Ca) Reag.Ph.Eur.; 5001600
Catalog # 88086.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Fer solution etalon (200 ppm Fe ) pour la préparation d'une solution étalon de Fer (20 ppm Ca) Reag.Ph.Eur.; 5001600
Catalog # 88086.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    200 mg/L
  • Matrice:
    2% H₂SO₄
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Fer solution etalon (200 ppm Fe )
  • Élement:
    Fer
  • Symbole:
    Fe
Specifications
About this item
Ordering information: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.