VWR® Buffer, Ammonium Chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
85739.290
:
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Désignation:Ammonium chloride, Reag. Ph.Eur.
- Valeur pH:10.0
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
- Ph Eur N 4007300
: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.