Spectromelt® C 20 broyage et de comprimés aide de la spectroscopie de fluorescence à rayons X aide au broyage et à la compression, pour analyse par fluorescence X, Supelco®
Codice catalogo 1.13934.5000
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Cdt:5 kg
- Seq:4114
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identity (IR-spectrum):passes test
- Al (Aluminium):≤ 0.001
- Ba (Barium):≤ 0.001
- Ca (Calcium):≤ 0.001
- Co (Cobalt):≤ 0.001
- Cr (Chromium):≤ 0.001
- Cu (Copper):≤ 0.001
- Fe (Iron):≤ 0.001
- K (Potassium):≤ 0.001
- Mn (Manganese):≤ 0.001
- Mo (Molybdenum):≤ 0.001
- Ni (Nickel):≤ 0.001
- Pb (Lead):≤ 0.001
- Si (Silicon):≤ 0.005
- Sr (Strontium):≤ 0.001
- Ti (Titanium):≤ 0.001
- V (Vanadium):≤ 0.001
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100