Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, Sorvall™ Legend™ Micro 17/21
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Les microcentrifugeuses prennent en charge les protocoles de micro volumes comme la préparation d'acides nucléiques ou de lysats protéiques, et l'installation de réaction PCR, le tout dans un encombrement remarquablement réduit.
- Versions réfrigérées pour un refroidissement en seulement 9 minutes
- Couvercle de confinement biologique pour rotor ClickSeal garantissant le maintien des échantillons
- Couvercles en PPSU pour une solidité et une résistance chimique accrues
- Commandes intuitives et écran facile à lire pour simplifier le fonctionnement
- Élégant, format réduit :
- Conception robuste pour un service fiable pendant des années
- Performance normale pour un environnement sécurisé et agréable
Ideal for everyday laboratory use up to 21100×g, Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R microcentrifuges provide outstanding processing power, unique safety features and a broad array of microcentrifuge rotors and accessories for microcentrifuge tube processing.
Certifications: CSA, CE, IVD.
Delivery: livré avec un rotor équipé d'un couvercle de confinement biologique ClickSeal.
Specifications
- Catalog No:
- SORV75002435
- SORV75002430
- SORV75002440
- Modèle:
- Micro 21
- Micro 17
- Micro 17R
- Capacité max.:
- 24×1,5/2,0 ml
- 24×1,5/2,0 ml
- 24×1,5/2,0 ml
- Vitesse max.:
- 14800 min⁻¹
- 13300 min⁻¹
- 13300 min⁻¹
- FCR max.:
- 21100 ×g
- 17000 ×g
- 17000 ×g
- Refrigerated:
- No
- No
- Yes
- Température:
- Ambient temperature
- Ambient temperature
- –9...+40 °C (per 1 °C increment)
- Temps d'accélération/de freinage:
- 11/12 s
- 11/12 s
- 10/12 s
- Niveau de bruit:
- 56 dB(A)
- 56 dB(A)
- 50 dB(A)
- Exigence électrique:
- 230 V, 50/60 Hz
- 230 V, 50/60 Hz
- 230 V, 50/60 Hz
- L×P×H:
- 243×352×225 mm
- 243×352×225 mm
- 295×445×330 mm
- Poids:
- 10,5 kg
- 10,5 kg
- 28 kg
- Garantie:
- —
- 2 years
- 2 years