ContactUsLinkComponent
Portoir pour flacons
Portoir pour flacons
Catalog # DELT19700
Supplier:  DELTALAB
Portoir pour flacons
Catalog # DELT19700
Supplier:  DELTALAB
Specifications
  • Pour:
    6× flacons de 1000 ml
  • Désignation:
    Portoir pour flacons avec poignées rabattables, acier inoxydable
  • l×p×h:
    380×240×130 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Bottle carrier made of stainless steel, with folding handles.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
It is suitable for the transport of up to six (1 L) chemical reagent bottles.