Latex gloves
: DELTALAB
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
- Powdered or powder-free
- Smooth finish
- Ambidextrous
- With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
Disposable latex gloves designed for medical and general laboratory use.
- Powdered or powder-free
- Smooth finish
- Ambidextrous
- With beaded cuffs
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
- Catalog No:
- DELT1000LM
- DELT1020LP
- Ambidextre/anatomique:
- Ambidextres
- Ambidextres
- Usage unique/Réutilisable:
- Usage unique
- Usage unique
- Poudrés/Non poudrés:
- Poudrés
- Non poudrés
- Finition:
- Smooth
- Smooth
- Style de manchette:
- Roulé
- Roulé
- Norme EN:
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
Product Family Options
- ModèleTaille du gantCouleurLongueurÉpaisseurEmballage
- Powdered7 - 8naturel240 mm0,18 mm100/box1 * 100 STSFr. 25.40
Specifications
Cat. No.DELT1000LMAmbidextre/anatomiqueAmbidextresUsage unique/RéutilisableUsage uniquePoudrés/Non poudrésPoudrésFinitionSmoothStyle de manchetteRouléNorme ENEN 455, EN 374 - Powder-free6 - 7naturel240 mm0,18 mm100/box1 * 1.000 STSFr. 185.00
Specifications
Cat. No.DELT1020LPAmbidextre/anatomiqueAmbidextresUsage unique/RéutilisableUsage uniquePoudrés/Non poudrésNon poudrésFinitionSmoothStyle de manchetteRouléNorme ENEN 455, EN 374