ContactUsLinkComponent
Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
Catalog # 554-2950
Supplier:  Resonac
Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
Catalog # 554-2950
Supplier:  Resonac
Specifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Débit:
    1,0 ml/min
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    9 µm
  • Taille de pore:
    400 Å
  • Pression max.:
    1,0 MPa (10 bar)
  • Désignation:
    MSpak GF-4A
  • Longueur:
    10 mm
  • Plage de pH:
    2 - 9
  • Temperature limit:
    4 - 60 °C
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Pour un nettoyage efficace, inverser le sens du flux.
  • Taux d'élimination des protéines plus élevé que les colonnes PK
  • Ne convient pas à la purification de composés hydrophiles, choisir plutôt les colonnes MSpak PK