ContactUsLinkComponent
Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique, MSpak GF-310
Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique, MSpak GF-310
  556-0063
 :  Resonac
Colonnes de chromatographie d'exclusion/diffusion en phase aqueuse/organique, MSpak GF-310
  556-0063
 :  Resonac
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Débit:
    0,5 ml/min
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Taille de pore:
    400 Å
  • Pression max.:
    4,0 MPa (40 bar)
  • Désignation:
    MSpak GF-310 4D
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Plage de pH:
    2 - 9
  • Temperature limit:
    10 - 60 °C
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Cdt:
    1
Colonnes semi-micro pour Asahipak GF-310 HQ. Efficace pour l'analyse de médicaments dans les échantillons biologiques à l'aide d'une méthode de commutation des colonnes permettant d'éliminer les protéines.
  • Utile pour l'analyse LC/MS
  • Convient à l'analyse des tensioactifs