ContactUsLinkComponent
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300148
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300148
Supplier:  PerkinElmer
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Scandium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de Sc₂O₃) standard for AAS and ICP
  • Élement:
    Scandium
  • Symbole:
    Sc