Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V) standard for AAS and ICP
Catalog # PERCN9300165
Anbieter: PerkinElmer
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:1
- Désignation:Vanadium 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué (de V) standard for AAS and ICP
- Élement:Vanadium
- Symbole:V