ContactUsLinkComponent
D(+)-Glucose 40% (p/v) en solution aqueuse, qualité ultra pure pour biochimie
D(+)-Glucose 40% (p/v) en solution aqueuse, qualité ultra pure pour biochimie
Catalog # E701-100ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
D(+)-Glucose 40% (p/v) en solution aqueuse, qualité ultra pure pour biochimie
Catalog # E701-100ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear to slightly yellow liquid
  • Glucose:
    35 – 40%
Specification Test Results
About this item
 :
 :180.16 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-075-1
CAS Number:50-99-7
 :492-62-6
Formula:C₆H₁₂O₆
MDL Number:MFCD00148912