Methyl arachidate
Fournisseur:   MATREYA
Methyl arachidate
Fournisseur:  MATREYA
Certificats
1 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
  • Numéro CAS:1120-28-1
  • Formule:C₂₁H₄₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009014
  • Poids moléculaire:326.56 g/mol
  • EINECS:214-304-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Flacon verre pour solides
    500 mg
    Arrêté