D-(+)-Glucose-[1-¹³C] (98-99% ¹³C )
1 g
N° de catalogue CAMBCLM-420-1
Fournisseur:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] (98-99% ¹³C )
N° de catalogue CAMBCLM-420-1
Fournisseur:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numéro CAS:  40762-22-9
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] (98-99% ¹³C )
1 g
Numéro CAS:  40762-22-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:40762-22-9
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00037545
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 g
Spécifications