Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
N° de catalogue WITG5.630.004
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
N° de catalogue WITG5.630.004
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
Prix
SFr. 37.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cylinders, made of DURAN® borosilicate glass, with rolled rim and round base.
  • Very good chemical resistance
  • High resistance to temperature change
  • No graduations
Spécifications
  • Ø:
    40 mm
  • Hauteur:
    200 mm