Détergents sanitaires, Tana Professional
N° de catalogue TANA713469
Fournisseur: WERNER MERTZ
Spécifications
- Désignation:SANET spray
- Emballage:750 ml spray bottle
- Cdt:750 mL
- Valeur pH:2
Spécifications
À propos de cet article
Gamme de détergents dédié spécifiquement à l'entretien classique des toilettes.
green care® products are designed in accordance with the principles of sustainable development.
Certifications: Écolabel européen.