Crèmes de soin pour les mains et la peau, Stokolan® sensitive
Catalog # 115-1743
Supplier: Deb-STOKO
Specifications
- Désignation:Crème de soin pour la peau, Stokolan® sensitive, flacon souple de 1000 ml
- Seq:02
- Cdt:9
Specifications
About this item
Ces crèmes douces et blanches (émulsion huile dans eau) pour peaux sensibles et soins du visage sont confirmées dermatologiquement.
- 9,5 % de NMF (glycérine et urée), de créatine et autres produits de soins et substances relipidantes
- Faciles à appliquer
- Sans parfum, sans conservateur, sans silicone colorée et sans parabène
Certifications: Label de qualité ECARF garantissant des produits non allergènes, HACCP
Ordering information: Le flacon souple s'utilise uniquement avec les distributeurs Stoko® Vario®.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904