Storage Boxes
Storage Boxes
1500 ml, 215×130×80 mm
N° de catalogue SEMA0459
Fournisseur:   SEMADENI
Storage Boxes
N° de catalogue SEMA0459
Fournisseur:  SEMADENI
Storage Boxes
Storage Boxes
1500 ml, 215×130×80 mm
Prix
SFr. 18.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, white, with red LDPE lid.
  • High impact resistance
  • Leakproof
  • Temperature resistance: −50 °C
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Spécifications
  • Capacité:
    1500 ml
  • l×p×h:
    215×130×80 mm