Buffer, sodium acetate, 3 M aq, soln,, pH 7,0, RNAse free
Catalog # J61934.AK
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- N ° CAS.:127-09-3
- Désignation:Sodium acetate, 3M aq, solution, pH 7,0, RNAse free
- MDL No.:MFCD00012459
- Formule de poid:82.03
- Physical form:Liquid
- Molecular formula:C2H3NaO2