Nicotinamide
Nicotinamide
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue PROOBP460
Irritant
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Nicotinamide
N° de catalogue PROOBP460
Numéro CAS:  98-92-0
Nicotinamide
Flacon verre pour solides, 100 mg
Numéro CAS:  98-92-0
Prix
547.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
  • Numéro CAS:98-92-0
  • Formule:C₆H₆N₂O
  • Numéro MDL:MFCD00006395
  • Poids moléculaire:122.13 g/mol
  • Index Merck:12,06574
  • Point d'ébullition:334 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:127…128 °C
  • Densité:1,4463 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-713-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg