Étalon de référence Organique, Phénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
N° de catalogue EHERL20920000CY
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:85-01-8
- Désignation:Phénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Formula:C₁₄H₁₀
- Désignation:Phenanthrene