0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Bleu trypan
Bleu trypan
Bleu trypan
Bleu trypan
Catalog # MOLEM23372978
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Expand image
Bleu trypan
Catalog # MOLEM23372978
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Specifications
Cdt:
100 g
Seq:
3401
Specifications
About this item
Product Details
:
:
960.82 g/mol
EINECS:
200-786-7
CAS Number:
72-57-1
Formula:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MDL Number:
MFCD00003969
Product Details