Potassium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Référence 14216.18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 g
- Désignation:Potassium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
- MDL No.:MFCD00133776
- Élement:Potassium
- Symbole:K
Spécifications
À propos de cet article
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00133776