D(-)-Luciferin
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue MSPP102111
Marketsource
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
D(-)-Luciferin
N° de catalogue MSPP102111
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numéro CAS: 2591-17-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Numéro CAS:2591-17-5
- Formule:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- Numéro MDL:MFCD00042929
- Poids moléculaire:280.3228 g/mol
- EINECS:219-981-3
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg