TRIS solution tampon pH 7,4 (1 mol/l)
Katalognr. J62848.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- N ° CAS.:1185-53-1
- Désignation:TRIS solution tampon pH 7,4 (1 mol/l)
- MDL No.:MFCD00012590
- Physical form:Liquid
- Apparence:Colourless
Technische Daten
Über diesen Artikel
CAS No.: 1185-53-1
Physical form: liquid
Appearance: colourless
MDL No.: MFCD00012590