0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Diclofenac sel de sodium
Diclofenac sel de sodium, Millipore®
Diclofenac sel de sodium, Millipore®
Diclofenac sel de sodium, Millipore®
287840-1
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Diclofenac sel de sodium, Millipore®
287840-1
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Type de conditionnement:
Flacon verre pour solides
Cdt:
1 g
Seq:
3047
:
:
318.1 g/mol
:
239-346-4
:
2811
:
6.1,III
:
15307-79-6
:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
:
MFCD00082251