ContactUsLinkComponent
VWR®, Agitateur à bascule
VWR®, Agitateur à bascule
Fournisseur:  VWR Collection
Certificats
undefined
VWR®, Agitateur à bascule
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Catalog No:
  • 444-0758
  • Modèle:
  • Agitateur à mouvement de bascule
  • Mouvement d'agitation:
  • Basculant
  • Gamme de vitesse:
  • 1 - 50 min⁻¹*
  • Angle:
  • 0 - 15°
  • L×P×H:
  • 279×432×127 mm
  • l×p (plate-forme):
  • 254×324 mm
  • Poids:
  • 6,5 kg
  • Charge max.:
  • 4,5 kg**