Agitateur 3D VWR®
Agitateur 3D VWR®
Fournisseur:   VWR Collection
Agitateur 3D VWR®
Fournisseur:  VWR Collection
Certificats
Agitateur 3D VWR®
1 variantes
Product Details & Documents
L’agitateur à rotateur 3D à bas profil permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement ondulatoire doux et peu moussant en trois dimensions. La base en aluminium coulé offre une grande durabilité et augmente la stabilité, la conception résistante aux éclaboussures évacue les fluides des composants internes. Une commande par microprocesseur fournit un réglage de l’angle d’inclinaison électronique pour permettre à l’utilisateur d’ajuster simplement et précisément l’angle d’inclinaison de 0 à 20° lorsque l’unité est en fonctionnement Le contrôle précis de la vitesse permet un mouvement de vague fluide et à basse vitesse jusqu'à 1 min⁻¹.
  • Réglage électronique de l'inclinaison de 0 à 20° en fonctionnement
  • Affichage LED simultané de la vitesse, de l'angle d'inclinaison et du temps
  • Minuterie de 1 s à 160 h avec alarme sonore à fin du temps
  • Utilisable de -10 à +60 °C (humidité relative max. 80 %, sans condensation) en chambres froides, incubateurs et environnements à CO₂.
Commandes par pavé tactile avec affichage LED facile à lire. Des résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et une lecture facilement visible depuis les paillasses. La minuterie affiche le temps écoulé lorsqu’elle est programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteint l’appareil lorsque le temps atteint zéro. L’affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l’appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau Augmentation progressive de la vitesse : permet d’augmenter progressivement la vitesse jusqu’à un point déterminé pour éviter les éclaboussures. L’unité s’intègre facilement dans la plupart des hottes d’aspiration et des incubateurs et est idéale pour les échantillons de sang, les extractions d’ADN, les techniques de transfert et le mélange général.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information: Fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant 299×222 mm, adapté pour supporter des boîtes de Pétri. Le plateau empilable doit être commandé séparément.
Packaging:
Caution: Note: La vitesse et l'angle d'inclinaison maximum peuvent varier en fonction de la charge (lourde ou déséquilibrée).
Centré sur le plateau.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 444-0759
  • 444-0760
  • 444-0761
  • Modèle:
  • Agitateur rotatif 3D
  • Agitateur rotatif 3D
  • Agitateur rotatif 3D
  • Mouvement d'agitation:
  • Tridimensionnel
  • Tridimensionnel
  • Tridimensionnel
  • Gamme de vitesse:
  • 1 - 30 min⁻¹
  • 1 - 30 min⁻¹
  • 1 - 30 min⁻¹
  • Angle:
  • 0 - 20°
  • 0 - 20°
  • 0 - 20°
  • L×P×H:
  • 279×432×152 mm
  • 279×432×152 mm
  • 279×432×152 mm
  • l×p (plate-forme):
  • 222×299 mm
  • 222×299 mm
  • 222×299 mm
  • Poids:
  • 6,8 kg
  • 6,8 kg
  • 6,8 kg
  • Charge max.:
  • 2,3 kg**
  • 2,3 kg**
  • 2,3 kg**
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Agitateur rotatif tridimensionnel, prise EU
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0759
    Modèle
    Agitateur rotatif 3D
    Capacité
    Mouvement d'agitation
    Tridimensionnel
    Gamme de vitesse
    1 - 30 min⁻¹
    Angle
    0 - 20°
    L×P×H
    279×432×152 mm
    l×p (plate-forme)
    222×299 mm
    Poids
    6,8 kg
    Capacité max.
    Charge max.
    2,3 kg**
    Température
  • Agitateur rotatif tridimensionnel, prise UK
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0760
    Modèle
    Agitateur rotatif 3D
    Capacité
    Mouvement d'agitation
    Tridimensionnel
    Gamme de vitesse
    1 - 30 min⁻¹
    Angle
    0 - 20°
    L×P×H
    279×432×152 mm
    l×p (plate-forme)
    222×299 mm
    Poids
    6,8 kg
    Capacité max.
    Charge max.
    2,3 kg**
    Température
  • Agitateur rotatif tridimensionnel, prise CH
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’530.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0761
    Modèle
    Agitateur rotatif 3D
    Capacité
    Mouvement d'agitation
    Tridimensionnel
    Gamme de vitesse
    1 - 30 min⁻¹
    Angle
    0 - 20°
    L×P×H
    279×432×152 mm
    l×p (plate-forme)
    222×299 mm
    Poids
    6,8 kg
    Capacité max.
    Charge max.
    2,3 kg**
    Température
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0770
    Tapis antidérapant de rechange
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 74.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 444-0773
    Plateau empilable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 263.00