Kit de chromatographie d'affinité, MAbTrap™
17-1128-01
: Cytiva
- Débit:<4 ml/min
- Granulométrie:34 µm
- Pression max.:3 bars
- Capacité:1 ml
- Désignation:MAbTrap™ kit
- Plage de pH:3 - 9
- Matériau de colonne:PP
- Dimensions du lit:7×25 mm
- Cdt:1 KIT
MAbTrap™ est un kit de chromatographie d'affinité pour la purification rapide et efficace des anticorps IgG monoclonaux et polyclonaux provenant des liquides ascites, du sérum et des surnageants de cultures cellulaires. Le kit MAbTrap™ contient le nécessaire pour effectuer une purification en une seule étape sans utiliser d'équipements compliqués. Il élimine également les processus fastidieux de préparation des tampons et le remplissage de colonnes.
- Purification des anticorps IgG à partir d'un matériau monoclonal et polyclonal à l'aide d'une seringue en <15 minutes
: contient une colonne HiTrap™ Protein G HP préremplie avec Protein G Sepharose™ High Performance et un concentré de tampon suffisant pour 20 préparations avec une seringue.