ContactUsLinkComponent
Colonnes de chromatographie d'affinité, HiTrap™ IgM Purification HP
Catalog # 17-5110-01
Supplier:  Cytiva
undefined
Colonnes de chromatographie d'affinité, HiTrap™ IgM Purification HP
Catalog # 17-5110-01
Supplier:  Cytiva
Specifications
  • Débit:
    <4 ml/min
  • Granulométrie:
    34 µm
  • Pression max.:
    5 bar
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    HiTrap™ IgM Purification HP
  • Seq:
    01
  • Plage de pH:
    3 - 11
  • Stockage:
    4 to 8 °C, 20% Ethanol
  • Matériau de colonne:
    PP
  • Dimensions du lit:
    7×25 mm
  • Cdt:
    5
Specifications
About this item
HiTrap IgM Purification HP est une colonne de 1 ml pré-conditionnée avec Sepharose High Performance pour une purification rapide et efficace des IgM monoclonales.
  • Optimisé pour une purification rapide et efficace des IgM monoclonaux issus de la culture de cellules d'hybridome
  • Préemballé avec une résine d'adsorption thiophile, la 2-mercaptopyridine couplée à la Sepharose Haute performance
  • La récupération des IgM est élevée avec une excellente rétention d'activité
  • Les frittes supérieures et inférieures sont fabriquées à partir de polyéthylène poreux
L'adsorption thiophilique est favorisée par les sels structurants de l'eau. Il a été suggéré que l'interaction entre l'IgM et le ligand résulte de l'action combinée de don et d'acceptation d'électrons du ligand ou, alternativement, d'une interaction mixte hydrophile-hydrophobe.
Delivery: les colonnes sont livrées avec un bouchon à l'entrée et une extrémité sécable à la sortie.