Colonnes, PD MiniTrap™ G-10
N° de catalogue 28-9180-10
Fournisseur: Cytiva
Spécifications
- Capacité:2,1 ml
- Désignation:PD MiniTrap™ G-10
- Matériau de colonne:PP
- Dimensions du lit:9,7×28 mm
- Cdt:50
Spécifications
À propos de cet article
Les colonnes PD MiniTrap G-10 sont des colonnes de gravité préemballées à usage unique pour l'échange de tampon et le nettoyage d'échantillons biologiques, par exemple des peptides, des petites protéines et des oligosaccharides.
- Préremplies avec le milieu Sephadex™ G-10 pour une élimination efficace des contaminants tels que les sels, les colorants et les marqueurs radioactifs
- Capacité de désalinisation élevée – système de purification superflu
- Préparation d'échantillons dans la plage de volume de 100 à 300 µl
- Stables avec les tampons couramment utilisés
Les colonnes gravitaires PD MiniTrap G-10 permettent un dessalage et un échange de tampon rapides et simples sans avoir recours à un système de purification. Les colonnes PD MiniTrap G-10 font partie de la plateforme Trap, qui répond au besoin de préparation flexible et à petite échelle de protéines et de peptides avant analyse.
Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser les colonnes PD MidiTrap G-10.
Livraison: Instructions are supplied with the columns.