ContactUsLinkComponent
Ammonium persulfate (APS) 150 mg, en comprimés, Qualité Biotechnologie
Ammonium persulfate (APS) 150 mg, en comprimés, Qualité Biotechnologie
Catalog # K833-100TABS
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ammonium persulfate (APS) 150 mg, en comprimés, Qualité Biotechnologie
Catalog # K833-100TABS
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 Tab.
  • Seq:
    0940
Specifications
Specification Test Results
  • Dissolution Time (1 tablet/1mL Water):
    <= 4 minutes
  • Polymerization Time:
    <= 30 minutes
  • Solubility (10%, Water):
    PASS
  • Tablet Weight:
    112 - 137 mg
Specification Test Results
About this item
 :
 :228.2 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7727-54-0
Formula:(NH₄)₂S₂O₈
MDL Number:MFCD00003390