Agitateur magnétique, luMIX
Supplier: 2MAG
Certificates
About this item
Agitateur magnétique ultraplat avec plaque de luminescence, idéal pour les milieux visqueux. Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C (à 80% d'humidité). Idéal pour un fonctionnement en continu et pour les tests optiques, p. ex. changements de couleur, titrages.
- Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
- Mélange sans saccade
- SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
- Affichage numérique clair pour paramètres d'éclairage, de vitesse et de puissance
- Intensité lumineuse variable (4 niveaux), éclairage antireflet par LED blanches
Classe de protection : IP 65
Specifications
- Catalog No:
- TMAG31001_CH
- Modèle:
- luMIX
- Gamme de vitesse:
- 100 - 2000 min⁻¹
- Capacité de mélange max. H₂O:
- 3000 ml
- Matériau de la plaque:
- PMMA
- Poids:
- 4.4 kg
- L×P×H:
- 188×238×44 mm