D-allo-Thréonine
Flacon verre pour solides, 1 g
Catalog # ACTIAS33080G1
Marketsource
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
D-allo-Thréonine
Catalog # ACTIAS33080G1
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Number: 24830-94-2
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
- CAS Number:24830-94-2
- Formula:C₄H₉NO₃
- MDL Number:MFCD00004526
- Molecular Weight:119.12 g/mol
- EINECS:246-488-0
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g