p-Anisate de méthyle
N° de catalogue ACTIAS21076G100
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
:
:166.18 g/mol
EINECS:204-513-2
Numéro CAS:121-98-2
Formule:C₉H₁₀O₃
Numéro MDL:MFCD00008437