Sodium hydroxyde 10 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Référence 5674-02
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:PE bottle, narrow mouth
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory, Research or Manufacturing Use:Passes Test
- Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:9.9 - 10.1
- IMPORTANT: Material will freeze if stored below 41 °F (5°C).:= 2.0 %
- Appearance (Clear, colorless liquid):Passes Test
- Normality:9.9 - 10.1
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):≤2.0 %
- Chloride (Cl):≤5 ppm
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤1 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤1 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
Densité:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548