Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Catalog # R005
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:74.55 g/mol
Density:1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360