Acide α-bromo-p-toluique
N° de catalogue ACTIAS20926G100
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
:
:215.05 g/mol
Point d'ébullition:316 °C (1013 hPa)
Point de fusion:223…226 °C
EINECS:228-343-3
UN:3261
ADR:8,II
Numéro CAS:6232-88-8
Formule:C₈H₇BrO₂
Numéro MDL:MFCD00002567