2-Méthylthiazole
Marketsource
Fournisseur:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Méthylthiazole
Fournisseur:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:3581-87-1
  • Formule:C₄H₅NS
  • Numéro MDL:MFCD00053144
  • Poids moléculaire:99.16 g/mol
  • EINECS:222-702-8
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource