Chloroforme-D1 avec 0,1% TMS (99.8% D) +1% V/V TMS pour spectroscopie RMN
Catalog # CAMBDLM-7TA-100
Supplier: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
:120.38 g/mol
Boiling Pt:60.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–64.1 °C
Density:1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Réfrigérateur
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
CAS Number:865-49-6
Formula:CDCl₃
MDL Number:MFCD00000827