ContactUsLinkComponent
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Flammable
Health
Irritant
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 5362-25
CAS Number:  
Flammable
Health
Irritant
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC), ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 5362-25
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    ≥99.8%
  • ACS - Assay (HCON(CH₃)₂)(by GC) (corrected for water) (total isomers and ethylbenzene):
    ≥99.8 %
  • ACS - Color (APHA):
    ≤15
  • ACS - Residue after Evaporation:
    ≤5 ppm
  • ACS - Titrable Acid (meq/g):
    ≤0.0005
  • ACS - Titrable Base (meq/g):
    ≤0.003
  • ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    ≤0.05 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 270 nm:
    ≤1.00
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm:
    ≤0.30
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 295 nm:
    ≤0.10
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 310 nm:
    ≤0.05
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 - 400 nm:
    ≤0.01
Specification Test Results
About this item
 :
 :73.09 g/mol
Merck Index:13,03269
Boiling Pt:153 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–61 °C
Density:0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:57.5 °C (closed cup)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-679-5
UN:2265
ADR:3,III
 :Filtered through a 0.2 µm filter.
REACH:01-2119475605-32
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:68-12-2
Formula:HCON(CH₃)₂
MDL Number:MFCD00003284