N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.0%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
6392-08
:
- Cdt:4 L
- Seq:5162
- Assay (C₅H₉NO):≥99.0 %
- Chloride (Cl):≤1 ppm
- Color (APHA):≤50
- Free Amines (as CH₃NH₂):≤0.010 %
- Residue after Ignition:≤5 ppm
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.05 %
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm:≤0.010
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm:≤0.03
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm:≤0.20
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 285 nm:≤0.40
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm:≤1.00
:
:99.13 g/mol
:13,06140
:202 °C (1013 hPa)
:–24 °C
:1.033 g/cm³ (20 °C)
:91 °C
:212-828-1
:GHS08
:GHS07
:Température ambiante
:872-50-4
:C₅H₉NO
:MFCD00003193