di-Potassium peroxodisulfate ≥99.0% ACS
N° de catalogue 46939.A1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
À propos de cet article
:
:270.32 g/mol
Index Merck:14,7656
Point de fusion:100 °C (dec.)
Densité:2.477
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-781-8
UN:1492
ADR:5.1,III
:GHS08
:GHS03
:GHS07
Numéro CAS:7727-21-1
Formule:K₂S₂O₈
Numéro MDL:MFCD00011386