ContactUsLinkComponent
Distributeurs de savon, Stoko Vario® mat
  EVONPN89745X01
 :  Deb-STOKO
Distributeurs de savon, Stoko Vario® mat
  EVONPN89745X01
 :  Deb-STOKO
  • Capacité:
    1000/2000 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Distributeur de savon, Vario® mat, avec bras long
  • l×p×h:
    126×140×322 mm
  • Cdt:
    1
Ce distributeur en acier est disponible avec ou sans levier.
  • Possibilité de verrouiller l'accès au produit
  • Pour les flacons souples de 1 000 ml et 2 000 ml
  • Facile à utiliser et à recharger, solide et fiable
Couleur: Blanc