Thermostats pour deux blocs présentant une grande précision de température, des temps de chauffage rapides et une répartition homogène de la température. Le TH 21 est doté d'une commande Easy Control pour une manipulation simple et rapide des échantillons.
- Plage de température : 3...+130 °C
- Minuteur, durée de traitement jusqu'à 19 h, 59 min
- Choisissez d'afficher la valeur de consigne ou la valeur effective
Le TK23 est doté d'une commande intelligente, qui permet d'activer jusqu'à 9 programmes complets, avec 30 pas de programmes et courbes de température au total. L'utilisateur peut naviguer dans le menu intuitif grâce à seulement cinq éléments clés, et régler les 10 paramètres de l'application. L'écran fournit des informations détaillées, pour un bon aperçu du processus.
Plage de température: de 16 °C en dessous de la température ambiante à 90 °C
Progression en heures : 0 - 99 h, 59 min/infini
L'écran indique la température effective et la température de consigne, le temps effectif et le temps de consigne, le numéro du programme, le cycle et le pas de programme
Navigation intuitive dans le menu, en allemand et en anglais
- Catalog No:
- HAEP980923003
- HAEP980823003
- Modèle:
- TH 21
- TK 23
- Réglage de température:
- 0...+137 °C
- −10...+105 °C
- Vitesse de chauffage:
- 9,5 °C/min
- 4 °C/min
- Vitesse de refroidissement:
- -
- 7 °C/min
- Nbre de blocs:
- 2
- Précision:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C