Micro cuvette, μCuvette™ G1,0
N° de catalogue 634-0781
Fournisseur: EPPENDORF
Spécifications
- Trajet optique:1 mm
- Volume:10 µl
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:μCuvette™ G1.0
- Hauteur:48 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
- Plage de mesure:180 – 2000 nm