Boron standard solution, 100 mg/l B in water étalon mono-élément pour ICP-MS
Catalog # ACSDM305.W.L1
Anbieter: CPACHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:100 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Élement:Bore
- Symbole:B