(3-(Diméthylamino)propyl)triméthoxysilane
N° de catalogue MSPPSID3546.94-10G
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Spécifications
À propos de cet article
:
:207.35 g/mol
EINECS:219-786-3
Numéro CAS:2530-86-1
Formule:(H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Numéro MDL:MFCD00053674